Acide 1-naphtyloxyacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0046-10GEA 390 EUR InStock
TCIAN0046-10G
Acide 1-naphtyloxyacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 1-naphtyloxyacétique
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003927
Numéro CAS: 2976-75-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/64/28989164.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité