Acide 2-naphtyloxyacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Naphthoxyacetic acid
N0045-25G N0045-500G
TCIAN0045-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAN0045-25G TCIAN0045-500G
Acide 2-naphtyloxyacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-naphtyloxyacétique
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004066
Numéro CAS: 120-23-0
EINECS: 204-380-0
Merck Index: 14,06397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bff172705f8950fcfa3bbad1c450766ff9f67bf&vid=2bff172705f8950fcfa3bbad1c450766ff9f67bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité