Acide (4-pyridylthio)acetique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Pyridin-4-ylthio)acetic acid
P1000-25G P1000-500G
TCIAP1000-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP1000-25G TCIAP1000-500G
Acide (4-pyridylthio)acetique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (4-pyridylthio)acetique
Formule: C₇H₇NO₂S
MW: 169,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006424
Numéro CAS: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1e1891d5dbbe496de1922e609dc8ee725c5cef2&vid=f1e1891d5dbbe496de1922e609dc8ee725c5cef2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 0.5mol/L NaOH very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité