Hydrogénonitrilotriacétate de disodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nitrilotriacetic acid, disodium salt
N0100-25G N0100-500G
TCIAN0100-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0100-25G TCIAN0100-500G
Hydrogénonitrilotriacétate de disodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrogénonitrilotriacétate de disodium
Formule: C₆H₇NNa₂O₆
MW: 235,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064230
Numéro CAS: 15467-20-6
EINECS: 239-484-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc08779db4eb1fb3738ade8488dcbb4568e9f56e&vid=dc08779db4eb1fb3738ade8488dcbb4568e9f56e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité