Triéthylènetétramine >60.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0429-25ML T0429-500ML
TCIAT0429-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0429-25ML TCIAT0429-500ML
Triéthylènetétramine >60.0% (par GC)
Triéthylènetétramine
Formule: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Point d'ébullition: 266°C
Point d'éclair: 143°C
Numéro MDL: MFCD00008169
Numéro CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
ONU: 2259
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbaca22a2357d563d08c97b56770c8899b5bcb87&vid=cbaca22a2357d563d08c97b56770c8899b5bcb87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité