Acide 3-méthyl-2-oxovalérique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAK0020-5GEA 483 EUR InStock
TCIAK0020-5G TCIAK0020-1G
Acide 3-méthyl-2-oxovalérique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-méthyl-2-oxovalérique
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002582
Numéro CAS: 1460-34-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/73/28972973.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité