Hippurate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H0144-25G H0144-500G
TCIAH0144-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAH0144-25G TCIAH0144-500G
Hippurate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hippurate de sodium
Formule: C₉H₈NNaO₃
Numéro MDL: MFCD00002693
Numéro CAS: 532-94-5
EINECS: 208-548-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b5b64d594f4f8394a7c6c13592de0d63c5d80d&vid=70c7d6f21ab7d7da63dfc8ca3e434a7fe331ea21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité