Hydrogénofumarate d'isopropyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1784-25GEA 183 EUR InStock
TCIAM1784-25G
Hydrogénofumarate d'isopropyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Hydrogénofumarate d'isopropyle
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Point de fusion: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 7529-87-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/58/28976158.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité