Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
A0127-25G A0127-500G
TCIAA0127-25GEA 55 EUR InStock
TCIAA0127-25G TCIAA0127-500G
Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique
Formule: C₆H₆O₆
MW: 174,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002721
Numéro CAS: 4023-65-8
EINECS: 223-688-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be887b8b6ec29c6b910ab11c3a91b0b411b0ef5c&vid=be887b8b6ec29c6b910ab11c3a91b0b411b0ef5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité