di-Sodium téréphtalate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T1097-500G T1097-25G T1097-100G
TCIAT1097-500GEA 396 EUR InStock
TCIAT1097-500G TCIAT1097-25G TCIAT1097-100G
di-Sodium téréphtalate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
di-Sodium téréphtalate
Formule: C₈H₄Na₂O₄
MW: 210,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013137
Numéro CAS: 10028-70-3
EINECS: 233-075-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11c17d2966824b8483de05ec85c2efbd9f0d423&vid=f11c17d2966824b8483de05ec85c2efbd9f0d423&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité