1-Méthyl-1-phénylhydrazine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0399-25G M0399-5G
TCIAM0399-25GEA 213 EUR InStock
TCIAM0399-25G TCIAM0399-5G
1-Méthyl-1-phénylhydrazine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1-Méthyl-1-phénylhydrazine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00007627
Numéro CAS: 618-40-6
EINECS: 210-547-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31c7a61079646b8513b17039d17a464c77c9ad54&vid=31c7a61079646b8513b17039d17a464c77c9ad54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité