4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
M0637-25G M0637-5G
TCIAM0637-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM0637-25G TCIAM0637-5G
4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012945
Numéro CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a633123ff096f0a1c88faa06bb260670282864&vid=b8a633123ff096f0a1c88faa06bb260670282864&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité