Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetronic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT1137-5GEA 403 EUR InStock
TCIAT1137-5G
Tetronic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Tetronic acid


Formule: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010086
Numéro CAS: 4971-56-6
EINECS: 225-617-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/97/28995197.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité