Hexachlorophene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M0219-1G M0219-5G
TCIAM0219-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM0219-1G TCIAM0219-5G
Hexachlorophene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexachlorophene
Formule: C₁₃H₆Cl₆O₂
MW: 406,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002171
Numéro CAS: 70-30-4
EINECS: 200-733-8
ONU: 2875
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=935c5ee53c02ca2e28e905019f0bfdac237756d1&vid=935c5ee53c02ca2e28e905019f0bfdac237756d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité