Diméthylphénylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2196-25ML D2196-5ML
TCIAD2196-25MLEA 129 EUR InStock
TCIAD2196-25ML TCIAD2196-5ML
Diméthylphénylsilane ≥97.0% (par GC)
Diméthylphénylsilane
Formule: C₈H₁₂Si
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00008257
Numéro CAS: 766-77-8
EINECS: 212-170-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b369635eb1e7fd127a0bb7b0af25e5f0b16967&vid=c1b369635eb1e7fd127a0bb7b0af25e5f0b16967&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité