Sulfure de chlorométhyle et de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0608-100GEA 292 EUR InStock
TCIAC0608-100G TCIAC0608-25G
Sulfure de chlorométhyle et de méthyle ≥97.0% (par GC)
Sulfure de chlorométhyle et de méthyle
Formule: C₂H₅ClS
MW: 96,58 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 17°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000923
Numéro CAS: 2373-51-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/47/28937647.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité