Bis(4-hydroxyphenyl)disulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dithiodiphenol, 4,4'-Dihydroxydiphenyl disulphide, Bis(4-hydroxyphenyl) Disulphide
B3827-5G B3827-1G
TCIAB3827-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB3827-5G TCIAB3827-1G
Bis(4-hydroxyphenyl)disulphide ≥98.0% (par GC)
Bis(4-hydroxyphenyl)disulphide
Formule: C₁₂H₁₀O₂S₂
MW: 250,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020164
Numéro CAS: 15015-57-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfe195b1310aa87635f0dc8b81614db3fb6885ca&vid=cfe195b1310aa87635f0dc8b81614db3fb6885ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité