Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-hydrazinopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC2463-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAC2463-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-6-hydrazinopyridine


Formule: C₅H₆ClN₃
Numéro MDL: MFCD00214724
Numéro CAS: 5193-03-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité