(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
T1992-5G T1992-25G
TCIAT1992-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT1992-5G TCIAT1992-25G
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Numéro MDL: MFCD00001740
Numéro CAS: 2217-40-5
EINECS: 218-712-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a58139be919b2c5e3266a8565ad7508378e11003&vid=a58139be919b2c5e3266a8565ad7508378e11003&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité