(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0572-25GEA 637 EUR InStock
TCIAI0572-25G TCIAI0572-1G TCIAI0572-5G
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075172
Numéro CAS: 95530-58-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/50/28972450.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 74.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=6, EtOH)
Solubility in EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité