(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
I0451-1G I0451-25G I0451-5G
TCIAI0451-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0451-1G TCIAI0451-25G TCIAI0451-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010847
Numéro CAS: 17016-83-0
EINECS: 469-920-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee85b8af0d9c637c7db47422fbd2ef7467c0903f&vid=ee85b8af0d9c637c7db47422fbd2ef7467c0903f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -20.0 deg (C=6, EtOH)
Solubility in EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité