(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, (R)-(-)-alpha-Tetralol
T2359-1G T2359-100MG
TCIAT2359-1GEA 679 EUR InStock
TCIAT2359-1G TCIAT2359-100MG
(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063005
Numéro CAS: 23357-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e30d65815af3ff4f520708a0a108b7913cc914b&vid=0e30d65815af3ff4f520708a0a108b7913cc914b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -35.0 deg (C=2.5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité