(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, (S)-(+)-alpha-Tetralol
T2360-1G T2360-100MG
TCIAT2360-1GEA 588 EUR InStock
TCIAT2360-1G TCIAT2360-100MG
(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063006
Numéro CAS: 53732-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656e5cec729b234a143e85646e8ebf5525d2851c&vid=656e5cec729b234a143e85646e8ebf5525d2851c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +36.0 deg (C=2.5, CHCl3)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité