Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Strychnine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAS0249-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAS0249-25G
Strychnine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Strychnine


Formule: C₂₁H₂₂N₂O₂
MW: 334,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005941
Numéro CAS: 57-24-9
ONU: 1692
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,08855
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/04/28994004.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -100 to -108 deg (C=0.25, EtOH)
Solubility in Acetic acid almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité