Calix[6]arene ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0713-1G H0713-5G
TCIAH0713-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAH0713-1G TCIAH0713-5G
Calix[6]arene ≥95.0% (par HPLC)
Calix[6]arene
Formule: C₄₂H₃₆O₆
MW: 636,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143083
Numéro CAS: 96107-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1371399dd03afbcc0783751207de0c44e92318a&vid=e1371399dd03afbcc0783751207de0c44e92318a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité