4-tert-Butylcalix[4]arene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1809-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB1809-5G TCIAB1809-25G TCIAB1809-1G
4-tert-Butylcalix[4]arene ≥98.0% (par HPLC)
4-tert-Butylcalix[4]arene
Formule: C₄₄H₅₆O₄
MW: 648,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066280
Numéro CAS: 60705-62-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/83/28933583.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité