2-tert-Butyl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-tert-Butylanthraquinone
B0816-25G B0816-500G
TCIAB0816-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB0816-25G TCIAB0816-500G
2-tert-Butyl-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
2-tert-Butyl-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₈H₁₆O₂
MW: 264,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001232
Numéro CAS: 84-47-9
EINECS: 201-531-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dd4965b03a7364656f56cc9f9b65039a5cfe520&vid=0dd4965b03a7364656f56cc9f9b65039a5cfe520&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité