Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thianthrène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0184-25G T0184-5G
TCIAT0184-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT0184-25G TCIAT0184-5G
Thianthrène ≥98.0% (par GC)
Thianthrène


Formule: C₁₂H₈S₂
MW: 216,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005065
Numéro CAS: 92-85-3
EINECS: 202-197-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f06214e410d7ac49ad77aabc1394cdf1bef8e91&vid=6f06214e410d7ac49ad77aabc1394cdf1bef8e91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité