2,2-Diméthyloxiranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isobutylene oxide
I0323-25ML I0323-500ML
TCIAI0323-25MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAI0323-25ML TCIAI0323-500ML
2,2-Diméthyloxiranne ≥98.0% (par GC)
2,2-Diméthyloxiranne
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Point d'éclair: -32°C
Numéro MDL: MFCD00066354
Numéro CAS: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd03e1dbc2536a669a2eb1c80a116073d3c29f42&vid=fd03e1dbc2536a669a2eb1c80a116073d3c29f42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité