4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2155-1G B2155-5G
TCIAB2155-1GEA 136 EUR InStock
TCIAB2155-1G TCIAB2155-5G
4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-p-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₃Br
Point de fusion: 232°C
Numéro MDL: MFCD02685117
Numéro CAS: 1762-84-1
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&vid=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité