4,4''-Dibromo-p-terphenyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4''-Dibromo-1,1':4',1''-terphenyl
D3372-1G D3372-5G
TCIAD3372-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD3372-1G TCIAD3372-5G
4,4''-Dibromo-p-terphenyl ≥95.0% (par GC)
4,4''-Dibromo-p-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₂Br₂
MW: 388,1000 g/mol
Point de fusion: 315°C
Numéro MDL: MFCD00272889
Numéro CAS: 17788-94-2
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5843a99199de7713df47fd8146d7e7e29f4b51c&vid=d5843a99199de7713df47fd8146d7e7e29f4b51c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité