Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Biphenylacetonitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB1545-5GEA 115 EUR InStock
TCIAB1545-5G TCIAB1545-25G
4-Biphenylacetonitrile ≥95.0% (par GC)
4-Biphenylacetonitrile


Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016403
Numéro CAS: 31603-77-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/15/28933315.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité