2-(4-Nitrophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
N0569-25G N0569-5G
TCIAN0569-25GEA 183 EUR InStock
TCIAN0569-25G TCIAN0569-5G
2-(4-Nitrophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Nitrophényl)ethanol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00010202
Numéro CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b53c6aaf14490f052a39dfa379964ae332e6f5a&vid=4b53c6aaf14490f052a39dfa379964ae332e6f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité