3,3'-Iminobis(propylamine) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3'-Iminobis(propylamine), 3,3'-Iminodipropylamine, 3,3'-Diaminodipropylamine, Dipropylenetriamine
D0090-25ML D0090-500ML
TCIAD0090-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0090-25ML TCIAD0090-500ML
3,3'-Iminobis(propylamine) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,3'-Iminobis(propylamine)
Formule: C₆H₁₇N₃
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –14°C
Point d'éclair: 117°C
Numéro MDL: MFCD00008214
Numéro CAS: 56-18-8
EINECS: 200-261-2
ONU: 2269
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&vid=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité