Isovalérate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Attention
Synonyms: Isobutyl Isovalerate, Isovaleric acid Isobutyl ester
I0197-25ML I0197-500ML
TCIAI0197-25ML TCIAI0197-500ML
Isovalérate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Isovalérate d'isobutyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,2380 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00048349
Numéro CAS: 589-59-3
EINECS: 209-653-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b91068858821e07b3cc97cb67c1f0d6f6c61aac&vid=1b91068858821e07b3cc97cb67c1f0d6f6c61aac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité