4,4''-Diiodo-p-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3534-1G D3534-5G
TCIAD3534-1GEA 139 EUR InStock
TCIAD3534-1G TCIAD3534-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₂I₂
Point de fusion: 328°C
Numéro CAS: 19053-14-6
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c08af0f426d73b5f8e01fb7ba569cb9e1fd0ef07&vid=c08af0f426d73b5f8e01fb7ba569cb9e1fd0ef07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité