4-Nitro-p-terphenyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0610-1G N0610-5G
TCIAN0610-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAN0610-1G TCIAN0610-5G
4-Nitro-p-terphenyl ≥95.0% (par GC)
4-Nitro-p-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00044846
Numéro CAS: 10355-53-0
EINECS: 233-775-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=899cf68f85068530bacc357d2fa94c6ec69f1a2c&vid=899cf68f85068530bacc357d2fa94c6ec69f1a2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité