4,4''-Dinitro-p-terphenyl ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3394-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD3394-1G
4,4''-Dinitro-p-terphenyl ≥97.0% (par HPLC, azote total)
4,4''-Dinitro-p-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₂N₂O₄
MW: 320,31 g/mol
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD00051743
Numéro CAS: 3282-11-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/90/28980390.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité