3,5-Dibromo-2-méthylthiophène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3999-25G D3999-5G
TCIAD3999-25GEA 328 EUR InStock
TCIAD3999-25G TCIAD3999-5G
3,5-Dibromo-2-méthylthiophène ≥95.0% (par GC)
3,5-Dibromo-2-méthylthiophène
Formule: C₅H₄Br₂S
MW: 255,9583 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: -15°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781197
Numéro CAS: 29421-73-6
EINECS: 249-617-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&vid=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité