Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
B1210-25G B1210-500G B1210-100G
TCIAB1210-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB1210-25G TCIAB1210-500G TCIAB1210-100G
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium
Formule: C₄H₁₀Cl₃N
MW: 178,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012515
Numéro CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=661608eaeef9b94ad821835b5077bb360fb11f66&vid=661608eaeef9b94ad821835b5077bb360fb11f66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité