Tétraéthylurée ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,3,3-Tetraethylurea
T0587-25ML T0587-100ML
TCIAT0587-25MLEA 73.7 EUR InStock
TCIAT0587-25ML TCIAT0587-100ML
Tétraéthylurée ≥99.0% (par GC)
Tétraéthylurée
Formule: C₉H₂₀N₂O
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00042881
Numéro CAS: 1187-03-7
EINECS: 214-696-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7d71f06cd0c9c715404b8ea79ccf51a4c0c9d66&vid=b7d71f06cd0c9c715404b8ea79ccf51a4c0c9d66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité