3-Hydroxy-3-methyl butyric acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
H0701-25G H0701-5G
TCIAH0701-25GEA 207 EUR InStock
TCIAH0701-25G TCIAH0701-5G
3-Hydroxy-3-methyl butyric acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3-Hydroxy-3-methyl butyric acid
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059081
Numéro CAS: 625-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité