Diuron ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D1328-25G D1328-500G
TCIAD1328-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD1328-25G TCIAD1328-500G
Diuron ≥98.0% (sur base azote total)
Diuron
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O
MW: 233,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018136
Numéro CAS: 330-54-1
EINECS: 206-354-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a67c59332cb243db4b7d823b40e8ddd2649c5c&vid=45a67c59332cb243db4b7d823b40e8ddd2649c5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité