Monuron ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0254-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC0254-25G TCIAC0254-500G
Monuron ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Monuron
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 198,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018556
Numéro CAS: 150-68-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06261
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/05/28937305.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité