Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Neomentol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol

N0626-25ML N0626-5ML
TCIAN0626-25MLEA 553 EUR InStock
TCIAN0626-25ML TCIAN0626-5ML
(+)-Neomentol ≥96.0% (par GC)
(+)-Neomentol


Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,2652 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00062980
Numéro CAS: 2216-52-6
EINECS: 218-691-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc0314c46f3df98fb2900faa47e51d8c1453c93&vid=3dc0314c46f3df98fb2900faa47e51d8c1453c93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..