Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly)
Fournisseur: TCI
G0126-25G G0126-5G
TCIAG0126-25GEA 214 EUR InStock
TCIAG0126-25G TCIAG0126-5G
Glycylglycylglycine (Gly-Gly-Gly)
Protéines et Peptides
  • EINECS: 209-122-0
  • Solubility in water: Almost transparency
  • Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
  • Other Product Names/Synonyms: H-Gly-Gly-Gly-OH, Triglycine
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=565fef6a8b417bd6f4e4c6dfa71027075a9fc939&vid=e92013f200d861f6a75a5724cb5aa66ca3f5f1a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité