Glycylglycine (Gly-Gly)
Fournisseur: TCI
G0124-25G G0124-500G G0124-100G
TCIAG0124-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAG0124-25G TCIAG0124-500G TCIAG0124-100G
Glycylglycine (Gly-Gly)
Protéines et Peptides
  • Melting point: 260 °C
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
  • EINECS: 209-127-8
  • Merck index: 14,04503
  • Solubility in water: Transparency
  • Drying loss: Max. 0,2%
  • Ignition residue (sulphate): Max. 0,05%
Product Categories: Bioscience, Buffer-related Reagents, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: H-Gly-Gly-OH, Diglycine
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05da448f499fa73f6edb1f95f5dbb94814a59af4&vid=098c51a29b12bfaf450c93b9a0a2ff1c044910a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité