2-Chloro-m-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2185-25GEA 151 EUR InStock
TCIAC2185-25G TCIAC2185-5G
2-Chloro-m-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5930 g/mol
Point de fusion: 53°C
Numéro MDL: MFCD07369787
Numéro CAS: 54881-49-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/04/28939204.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité