Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid

Synonyms: 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid

046986-10G 046986-1G 046986-5G
FLUO046986-10GEA 0 EUR InStock
FLUO046986-10G FLUO046986-1G FLUO046986-5G
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid


Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411935
Numéro CAS: 219735-99-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité