1-Bromoisoquinoleine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B3445-1G B3445-5G
TCIAB3445-1GEA 196 EUR InStock
TCIAB3445-1G TCIAB3445-5G
1-Bromoisoquinoleine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,0546 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234478
Numéro CAS: 1532-71-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f92407f080517465e0c4cd7f68bdb36c154d90&vid=29f92407f080517465e0c4cd7f68bdb36c154d90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité